Z275743
Nalgene® pipette jars
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
Synonim(y):
przechowywanie pipet, słoik z pipetą
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
rozmiar
D
Właściwości
Holds 400 mm pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 5242-0040
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Odporny pojemnik z HDPE do nasączania pipet. Doskonałe pojemniki ogólnego zastosowania. Wszystkie rozmiary mają kołnierzową podstawę zapewniającą dodatkową stabilność i pokrywę przeciwpyłową.
PRZESTROGA: Stężony kwas siarkowy może spowodować uszkodzenie słoika pipety. Należy utrzymywać stężenie kwasu na poziomie 60% lub niższym.
PRZESTROGA: Stężony kwas siarkowy może spowodować uszkodzenie słoika pipety. Należy utrzymywać stężenie kwasu na poziomie 60% lub niższym.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z275743-1EA | 4061832616797 |