BAH171210000
Cleanware pipette rinsing system
for 46 cm (18 in.) pipettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H17121-0000
Opis ogólny
- Zawiera słoik na pipetę o długości 46 cm (18 cali), kosz i płuczkę
- Wszystkie części są wykonane z odpornego na chemikalia i korozję polietylenu o niskiej gęstości
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)