Kluczowe dokumenty
BR29210
BRAND® soaking jar
for pipette length 460 mm
Synonim(y):
Pipette Rinsing Systems, Pipettes, Soaking jar
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 29210
śr. wewn. × wys.
150 mm × 510 mm
pojemność
10 L
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)