Kluczowe dokumenty
EP5820733004
632 Adapter do probówek stożkowych Eppendorf z zatrzaskiem
tube capacity 25 mL, case of 6 ea, for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.01
opakowanie
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5820733004
pojemność probówki
25 mL
kompatybilność
for use with for centrifuges with rotors for conical 50 mL tubes
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)