Kluczowe dokumenty
EP5920760009
Eppendorf® Adapter for 50ml conical tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Właściwości
for FA-6x250 rotor
opakowanie
case of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920760009
Parametry
10,000 rpm speed
temp. przechowywania
room temp
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)