Kluczowe dokumenty
EP0030122178
Eppendorf® Conical Tubes
sterile, 50 mL, colorless, pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.22
Materiały
conical bottom polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
DNA free
RNase and DNase free
endotoxin free
with screw cap
opakowanie
pkg of 500 tubes (10 bags of 50 tubes)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122178
zakres pomiaru
50 mL
Parametry
19500 × g max. RCF
Głębokość
30 mm
kolor
colorless
Opis ogólny
  • Probówki stożkowe632 są produkowane z wysokiej jakości chemicznie odpornego polipropylenu (PP).
  • Idealne do większości zastosowań w hodowli komórek i biologii komórkowej.
  • Ergonomiczna konstrukcja - obsługa jedną ręką dla łatwego otwierania/zamykania.
  • Brak wykrywalnych środków poślizgowych, plastyfikatorów i biocydów zapewnia optymalną integralność próbki.
  • Wolne od pirogenów, DNaz, RNaz, ludzkiego i bakteryjnego DNA dla wygodnych i bezpiecznych zastosowań w hodowli komórkowej.
  • Zakrętka ze spłaszczonymi i rowkowanymi bokami minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia i parowania.
  • Duży obszar do pisania na probówce ułatwia dokładne etykietowanie.
  • Zgodność z rotorami wirówek, mikserami i wytrząsarkami.
Zastosowanie
  • Przygotowanie próbek w laboratoriach mikrobiologicznych i biologii molekularnej
  • Przechowywanie próbek i roztworów o dużej objętości
  • Przygotowanie mieszanek wzorcowych i buforów
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)