Kluczowe dokumenty
CLS9950250
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 50 mL
Synonim(y):
Probówki wirówkowe 15 ml, polipropylenowe probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
conical bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
graduations: no
without cap
opakowanie
pack of 72 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 99502-50
Parametry
3000 × g max. RCF
śr. zewn. × dł.
29 mm × 137 mm
pojemność
50 mL
kolor
clear
dopasowywanie
24-400 thread
przydatność
suitable for (centrifugation)
Opis ogólny
Jednorazowe szklane probówki wirówkowe Pyrex o pojemności 50 ml są wykonane ze szkła borokrzemowego typu I i mają gwint GPI 24-400. Dostarczane są bez zakrętek. Probówki są zaprojektowane tak, aby wytrzymać wirowanie do 3000 RCF i są pakowane w wygodne, łatwe w użyciu opakowania, które są uszczelnione termokurczliwie w celu ochrony podczas transportu. Zakrętki fenolowe wielokrotnego użytku z białymi gumowymi wkładkami, patrz CLS999924, zakrętki fenolowe wielokrotnego użytku z gumowymi wkładkami z politetrafluoroetylenu (PTFE), patrz CLS999824.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)