Kluczowe dokumenty
CLS9950210
PYREX® Disposable Glass Conical Centrifuge Tubes
without cap, capacity 10 mL
Synonim(y):
Jednorazowe probówki wirówkowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
conical bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
graduations: no
without cap
opakowanie
case of 125 ea
pack of 125 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 99502-10
Parametry
3000 × g max. RCF
śr. zewn. × dł.
16 mm × 114 mm
pojemność
10 mL
kolor
clear
dopasowywanie
15-415 thread
przydatność
suitable for (centrifugation)
Opis ogólny
Te jednorazowe szklane probówki wirówkowe Pyrex o pojemności 10 ml są wykonane ze szkła borokrzemowego typu I i mają gwint GPI 15-415. Dostarczane są bez zakrętek. Probówki są zaprojektowane tak, aby wytrzymać wirowanie do 3000 RCF i są pakowane w wygodne, łatwe w użyciu opakowania, które są uszczelnione termokurczliwie w celu ochrony podczas transportu. Zakrętki fenolowe wielokrotnego użytku z białą gumową wkładką, patrz CLS9999152, zakrętki fenolowe wielokrotnego użytku z gumową wkładką z politetrafluoroetylenu (PTFE), patrz CLS999815, zakrętki fenolowe jednorazowego użytku z gumową wkładką, patrz CLS9999915.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1