Kluczowe dokumenty
CLS9999913
Corning® disposable phenolic cap
13-415 thread
Synonim(y):
gwintowana nasadka, gwintowane nasadki, nasadki fenolowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 99999-13
Wysokość
13.5 mm
dopasowywanie
13-415 thread
Opis ogólny
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)