CLS9999918
Corning® disposable phenolic cap
18-415 thread
Synonim(y):
gwintowana nasadka, gwintowane nasadki, nasadki fenolowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 99999-18
Wysokość
17.5 mm
dopasowywanie
18-415 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These disposable Corning caps are made from phenolic resin and are autoclavable at 121°C. Caps are provided with a white rubber liner.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)