BR778013
BRAND® centrifuge tube, beaded rim
volume 15 mL, conical bottom, graduated: no
Synonim(y):
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
conical bottom
Właściwości
RCF 3,500 × g
graduated: no
opakowanie
pack of 100
producent / nazwa handlowa
BRAND 778013
pojemność
15 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Probówka wirówkowa Boro 3.3 ma pojemność około 15 ml i charakteryzuje się wytrzymałą ścianką o grubości 1,0 mm. Zaprojektowana do wysokowydajnych zastosowań, może wytrzymać względne siły odśrodkowe (RCF) do 3500. Idealna do użytku laboratoryjnego, ta probówka zapewnia trwałość i niezawodność podczas wirowania, co czyni ją niezbędnym narzędziem do różnych procedur naukowych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR778013-100EA | 4061831859386 |