Kluczowe dokumenty
Z254878
Kimax® centrifuge tube
O.D. × L 29 mm × 123 mm
Synonim(y):
45212-50
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
screw top cap
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Kimble® 45212-50
Parametry
3550 max. RCF
śr. zewn. × dł.
29 mm × 123 mm
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Kimax® centrifuge tube is ideal for separating neutralized sediment for use in various clinical and microbiological applications.
- Manufactured from low extractable borosilicate glass.
- The heavy-wall design withstands high-speed centrifugation.
- A sandblasted marking spot for sample identification.
- Includes an autoclavable black phenolic cap with polytetrafluoroethylene (PTFE) -faced rubber liner.
Heavy-wall, not graduated. Supplied with 24-410 screw-cap with a cemented-in rubber liner. Autoclavable.
Cechy i korzyści
- Wykonana ze szkła borokrzemowego 3.3 zgodnego z wymaganiami USP typ I i ASTM E438, typ I, klasa A.
- Rurka KIMAX® z grubą ścianką, aby wytrzymać wyższe prędkości wirowania.
- Miejsce znakowania jest piaskowane
- Autoklawowalne czarne zakrętki fenolowe z gumowymi wkładkami z PTFE są dostarczane w stanie niezamocowanym
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z254878-12EA | 4061832901558 |
Z254878-1EA | 4061832901565 |