Merck
Z252263
Kimax® centrifuge tube, oil and weathering
capacity 100 mL
Synonim(y):
45241-100, Centrifuge Tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
RCF 800 × g
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 45241
śr. zewn. × dł.
37 mm × 200 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Used in the determination of residues in Liquefied Petroleum (LP) gases, ASTM Method D2158. Certified "to contain". Scale and legend are durable white ceramic enamel.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)