BR362038
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, norm ASTM D91
Synonim(y):
Przechowywanie próbek
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 700 × g
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
BRAND 362038
Długość
203 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wytrzymuje RCF do 700. Konstrukcja, dokładność itp. zgodne ze specyfikacjami ASTM ("American Society for Testing and Materials").
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR362038-2EA | 4061831855791 |