Kluczowe dokumenty
SLW3450/02MP
Pyrex® Centrifuge tubes
ASTM Certified, conical base, 100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3450/02MP
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
conical base
producent / nazwa handlowa
3450/02MP
SciLabware
śr. wewn. szyjki
17 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
  • Complies with ASTM D96, D91, D-893 and D-1796
  • In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)