Kluczowe dokumenty
Z514888
Kimax® high strength centrifuge tube
plain, volume 30 mL
Synonim(y):
45500-30
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass Type 1
Właściwości
RCF 13,100 × g
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble®
śr. zewn. × dł.
24 mm × 106 mm
pojemność
30 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tubes have been chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength than standard borosilicate centrifuge tubes. These tubes can be centrifuged up to 13,100 RCF when used with an accessory rubber adapter sleeve in a 50 mL rotor cavity. They can withstand temperatures up to 300°C. Always discard the rubber adapter if a tube has broken in it.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z514888-6EA | 4061832902111 |