Kluczowe dokumenty
Z514942
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
Synonim(y):
45550-30
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Właściwości
Holds 30 mL tubes
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 45550-30
Kimble®
metody
centrifugation: suitable
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Gumowy adapter tulei rurki wirówkowej 30 ml
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z514942-2EA | 4061832902166 |