Kluczowe dokumenty
BMSC2570
Adapter wirówki Benchmark z rotora 15 ml do probówek 5 ml
Synonim(y):
adapter rurki
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific C2570
Opis ogólny
Konwertuje rotory 15 ml na probówki 5 ml.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)