Kluczowe dokumenty
EP0030122364
632 Probówki 5 ml
Screw cap, Starter Pack, PCR clean
Synonim(y):
Probówki Eppendorf o pojemności 5 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
colorless tube
conical bottom
gray cap
polypropylene tube
screw top cap
Właściwości
PCR clean
graduations: no
neck thread External thread
Screw cap, Starter Pack
opakowanie
pack of 400 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030122364
metody
PCR: suitable
pojemność
(5 mL)
Opis ogólny
  • Oryginalne probówki 632 PCR są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości Eppendorf.
  • Wykonane z wyjątkowo wysokiej jakości, przezroczystego polipropylenu, wolnego od plastyfikatorów, biocydów i środków antyadhezyjnych, zapewniają wiarygodne wyniki testów
  • Te cienkościenne probówki z polipropylenu zapewniają wydajny i jednorodny transfer ciepła.
  • Są łatwe do otwarcia, ale zapewniają szczelne zamknięcie, aby zapobiec parowaniu podczas PCR.
  • Dzięki cienkim ściankom o równomiernej grubości i gładkiej powierzchni zapewniony jest wydajny transfer ciepła do próbki.
  • Bezpieczeństwo wirowania: Maksymalne bezpieczeństwo i stabilność przy wirowaniu do 25 000 x g. Szybkie i wydajne protokoły.
  • Wyposażone w zakrętkę.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)