Kluczowe dokumenty
EP0030119380
Eppendorf Tube®
capacity 5.0 mL (5.0), PCR clean, Starter Pack, PCR clean, 400 Tubes, 2 Tube-Racks, 8 adapters for rotors with bore for 15 mL conical tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
cap (plug seal)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
transparent polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
PCR clean
graduations
neck thread Push fit
Starter Pack, PCR clean, 400 Tubes, 2 Tube-Racks, 8 adapters for rotors with bore for 15 mL conical tubes
conical shaped bottom with hinged lid
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030119380
Parametry
25,000 × g
metody
PCR: suitable
pojemność
5.0 mL (5.0)
Opis ogólny
Probówki Eppendorf to idealna opcja do pracy ze średnimi objętościami próbek!
  • Maksymalne bezpieczeństwo i stabilność podczas wirowania do 25 000 × g
  • Stożkowe dno
  • Łatwiejsze przetwarzanie próbek o objętości do 5,0 ml
  • Wyższa wydajność izolacji DNA, przygotowywania mastermiksów i buforów oraz bezpiecznej lizy komórek i tkanek.
  • Przezroczysty polipropylen, wolny od plastyfikatorów, biocydów i środków uwalniających pleśń
  • Pokrywka na zawiasach minimalizująca parowanie próbki podczas przechowywania i inkubacji w szerokim zakresie temperatur od -86°C do 80°C
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)