Kluczowe dokumenty
EP0030119487
Eppendorf Tube®
capacity 5.0 mL, sterile, pack of 200 pieces (10 x 20 ea)
Synonim(y):
probówki do mikrowirówek, probówki eppendorf, probówki z mikrofugą
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
cap (snap cap)
colorless cap
colorless tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
transparent polypropylene
sterylność
sterile
Właściwości
graduations
neck thread Push fit
conical shaped bottom with hinged lid
opakowanie
pack of 200 pieces (10 x 20 ea)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030119487
Parametry
25,000 × g
pojemność
5.0 mL
Opis ogólny
Probówki Eppendorf to idealna opcja do pracy ze średnimi objętościami próbek!
  • Maksymalne bezpieczeństwo i stabilność podczas wirowania do 25 000 × g
  • Stożkowe dno
  • Łatwiejsze przetwarzanie próbek o objętości do 5,0 ml
  • Wyższa wydajność izolacji DNA, przygotowywania mastermiksów i buforów oraz bezpiecznej lizy komórek i tkanek.
  • Przezroczysty polipropylen, wolny od plastyfikatorów, biocydów i środków uwalniających pleśń
  • Pokrywka na zawiasach minimalizująca parowanie próbki podczas przechowywania i inkubacji w szerokim zakresie temperatur od -86°C do 80°C
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Tube is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)