Kluczowe dokumenty
Z514950
Kimax® high strength centrifuge tube replacement cap
for Z514896
Synonim(y):
73802-20400
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
producent / nazwa handlowa
Kimble®
Cechy i korzyści
  • Specjalnie opracowana żywica fenolowa i klej do wkładek odporne na wielokrotne autoklawowanie
  • Wykładziny z białej gumy z powłoką PTFE/ogólnego zastosowania są wysoce odporne na działanie substancji chemicznych.
  • Doskonałe do ogólnych zastosowań laboratoryjnych
  • Określone w specyfikacji ASTM E982, wymagania klasy A
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z514950-1PAK4061832902173