Z640891
BRAND® centrifuge tubes
capacity 20 mL, polypropylene, without cap, pack of 50 ea
Synonim(y):
115348, Probówki do mikrowirówek, Probówki wirówkowe, Rury, Rury z okrągłym dnem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 115348
pojemność
20 mL
probówka śr. × wys.
100 mm × 20 mm
Opis ogólny
- Probówki wirówkowe1191 są wykonane z wysokiej jakości, odpornego chemicznie polipropylenu.
- Równe i grube ścianki zapewniają optymalne wyniki.
- Cylindryczne probówki mają krawędź z koralikami.
- Zakrętki/stopery są dostępne osobno.
Cechy i korzyści
- Bardzo grube i równe ścianki zbiornika
- Dobra odporność chemiczna
- Zakrętki dostępne osobno
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)