T1818
Greiner centrifuge tubes
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field, w/ rack
Synonim(y):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap
conical bottom tube
polypropylene tube
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 3,500 × g
graduations, ID field, w/ rack
opakowanie
pack of 50
case of 500
producent / nazwa handlowa
Greiner 188261-N
pojemność
15 mL
śr. × dł.
17 mm × 120 mm
kolor
blue cap
colorless tube
Opis ogólny
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)