Kluczowe dokumenty
BR114817
BRAND® PP graduated centrifuge tube, screw cap
volume 15 mL, without base, non-sterile
Synonim(y):
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
polypropylene
screw top cap
translucent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 3,000 × g
without base
opakowanie
pack of 750
producent / nazwa handlowa
BRAND 114817
pojemność
15 mL
Opis ogólny
Probówka do wirówki z podziałką 1191 PP z zakrętką jest wykonana z wysokiej jakości polipropylenu (PP) i ma półprzezroczystą konstrukcję ułatwiającą widoczność zawartości. Probówka ta została zaprojektowana tak, aby wytrzymać względne siły odśrodkowe (RCF) do 3000, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań laboratoryjnych. Jest ona wyposażona w podziałkę umożliwiającą precyzyjne pomiary i jest dostępna zarówno w wersji niesterylnej, jak i sterylizowanej promieniami gamma w pojemnościach 15 ml (z podziałką do 13 ml) lub 50 ml. Zakrętka wykonana z polietylenu (PE) i wyposażona w stożek uszczelniający zapewnia bezpieczne zamknięcie zapobiegające wyciekom. Ta probówka wirówkowa zapewnia wysoką przejrzystość i niezawodność, dzięki czemu jest niezbędnym narzędziem dla naukowców i techników w laboratorium.
Cechy i korzyści
  • Rurka wirówkowa z podziałką1191 to idealne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z wirowaniem.
  • Wykonana z wysoce przezroczystego polipropylenu (PP) dla lepszej widoczności próbki.
  • Biologicznie obojętny PP zapewnia optymalne odzyskiwanie komórek i białek.
  • Zawiera zakrętkę z zatyczką zapobiegającą utracie próbki.
  • Probówki są testowane pod kątem odporności na RCF do 3000.
  • Sterylizowane promieniami γ.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.