BR114820
BRAND® PP graduated centrifuge tube, screw cap
volume 50 mL, suitable for PFAS testing, without base, non-sterile
Synonim(y):
Centrifuge tubes, Tubes
About This Item
Materiały
polypropylene
screw top cap
translucent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 3,000 × g
without base
opakowanie
pack of 300
producent / nazwa handlowa
BRAND 114820
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- BRAND® graduated centrifuge tube is the ideal solution for all your centrifuge needs.
- Made from highly transparent polypropylene (PP) for enhanced sample visibility.
- Bio-inert PP offers optimal cell and protein recovery.
- Includes a screw cap with a plug for preventing sample loss.
- Tubes are tested to withstand RCF up to 3000.
- γ-ray sterilized.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.