Kluczowe dokumenty
AXYSCT15ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL
Synonim(y):
Probówki wirówkowe 15 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 50 ea
case of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc SCT-15ML-500
Corning
Parametry
12000 × g max. RCF
pojemność
15 mL
kolor
clear
dopasowywanie
cap (screw cap)
przydatność
suitable for (centrifugation)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)