T1943
Greiner centrifuge tubes
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field
Synonim(y):
plastikowa rurka hodowlana, plastikowa rurka wirówkowa, probówki do hodowli, probówki wirówkowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
cap
conical bottom tube
polypropylene tube
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 3,500 × g
graduations, ID field
opakowanie
pack of 100
case of 1000
producent / nazwa handlowa
Greiner 188271-N
pojemność
15 mL
śr. × dł.
17 mm × 120 mm
kolor
blue cap
colorless tube
Zastosowanie
PFAS testing
Opis ogólny
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Cultrex™ 3-D Culture Cell Harvesting Kit provides an optimized and standardized solution for the isolation and normalization of cell lysates from 3-D Culture Matrix™ BME or Laminin I for subsequent biochemical analysis.
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.