Kluczowe dokumenty
SLW3460/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
graduated, conical base, 15 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3460/02M
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
conical base
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
3460/02M
SciLabware
śr. wewn. szyjki
17 mm
pojemność
15 mL
Opis ogólny
  • Probówka wirówkowa z białą emaliowaną podziałką
  • Podziałka 0 - 3 ml w odstępach 0,1 ml i 3 - 10 ml w odstępach 0,5 ml
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego Pyrex
  • Możliwość wirowania do wartości 3000 RCF
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)