Kluczowe dokumenty
Z617806
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 14 mL, 17 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
Synonim(y):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiały
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
graduations: no
opakowanie
pack of 1500
producent / nazwa handlowa
Greiner 187101
pojemność
14 mL
śr. × dł.
17 mm × 100 mm
Średnica
17 mm
kolor
colorless
Cechy i korzyści
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)