Z617776
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 20 mL, 16 x 152 mm, polystrene, round (U) bottom
Synonim(y):
plastikowa rurka hodowlana, plastikowa rurka wirówkowa, probówki do hodowli
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
graduations: no
opakowanie
pack of 1500
producent / nazwa handlowa
Greiner 169101
pojemność
20 mL
probówka śr. × dł.
16 mm × 152 mm
kolor
colorless
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Wysoka przezroczystość
- Rurki polistyrenowe charakteryzują się wysoką przejrzystością, dzięki czemu są korzystne dla pomiarów optycznych.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)