Kluczowe dokumenty
Z666092
Greiner round bottom tubes, polypropylene
volume 5 mL, diam. × L 12 mm × 75 mm
Synonim(y):
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiały
polypropylene
round bottom tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 2,000
producent / nazwa handlowa
Greiner 115201
dostępność
available only in EU
śr. × dł.
12 mm × 75 mm
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)