Z376787
Disposable culture tubes
polystyrene tube
Synonim(y):
culture tube, plastic test tube, test tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene tube
round bottom
straight neck
translucent tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 1,400 × g
neck thread push fit
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Simport T400-3
pojemność
5 mL
rozmiar
12 mm × 75 mm