BR114740
BRAND® Sedimentation tube
conical bottom
Synonim(y):
Sedimentation tubes, Tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
conical bottom
polystyrene tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
opakowanie
pack of 2000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114740
śr. × dł.
16 mm × 105 mm
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR114740-2000EA | 4061831852141 |