BR114843
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 4 mL, with internal thread, round bottom
Synonim(y):
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
sterylność
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
Internal thread
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 114843
Parametry
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
pojemność
4 mL
probówka śr.
12.5 mm
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)