Kluczowe dokumenty
Z642878
Greiner culture tubes
capacity 14 mL, sterile
Synonim(y):
culture tubes, culture vials, plastic culture tubes, Greiner culture tubes
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
cap (snap vent stopper)
natural tube
polypropylene tube
round bottom
straight neck
sterylność
sterile
Właściwości
RNase and DNase free
neck thread push fit
opakowanie
pack of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 187262
dostępność
available only in EU
pojemność
14 mL
śr. × dł.
18 mm × 95 mm
Opis ogólny
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)