Kluczowe dokumenty
Z617954
Greiner culture tubes
14 mL round bottom culture tube, polypropylene, sterile, w/ graduation, w/ snap (vent) cap
Synonim(y):
fiolki hodowlane, plastikowe probówki hodowlane, probówki do hodowli
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.22
Materiały
colorless tube
conical cap (Push fit)
low-density polyethylene cap
polypropylene tube
round bottom
straight neck
sterylność
sterile
Właściwości
RCF 4,800 × g
neck thread push fit
opakowanie
pack of 800 ea (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
Greiner 187261
pojemność
14 mL
śr. × dł.
18 mm × 95 mm
Opis ogólny
Greiner culture tubes feature a two-position snap vent stopper and graduations with a writing area.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)