Kluczowe dokumenty
HS10322
Biohazard disposal bags
H × W × thickness 584 mm × 483 mm × 0.04 mm, red polypropylene (with biohazard warning symbol & precautions in English, Spanish, & French)
Synonim(y):
usuwanie odpadów z autoklawu, worek na odpady biohaz, worki na odpady, worki na odpady niebezpieczne biologicznie
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.17
Materiały
red polypropylene (with biohazard warning symbol & precautions in English, Spanish, & French)
Właściwości
label
opakowanie
pkg of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS10322
Wys. × szer. × grubość
584 mm × 483 mm × 0.04 mm
Opis ogólny
Do użytku osobistego lub ogólnego w laboratorium, rozmiary dostosowane do wszystkich potrzeb
Gama worków do zbierania materiałów niebezpiecznych biologicznie z nadrukiem symbolu ostrzegawczego i środków ostrożności w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim
  • Zawiera łatkę wskaźnikową, która ciemnieje po autoklawowaniu
  • Możliwość autoklawowania w temperaturze do 121°C (250°F)
  • Jednorazowego użytku
  • Dostępny uchwyt z drutu stalowego z powłoką epoksydową HS10044H
Worki na odpady stanowiące zagrożenie biologiczne są opatrzone symbolami ostrzegawczymi. Szeroka gama worków na odpady biologiczne o rozmiarach dostosowanych do wszystkich potrzeb jest dostępna do użytku osobistego lub ogólnego w laboratorium.
Cechy i korzyści
  • Dostępne są dwie grubości polipropylenu
  • W zestawie znajduje się łatka wskaźnikowa, która ciemnieje po autoklawowaniu
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie do 121°C (250°F)
  • Jednorazowego użytku
  • Dostępny jest uchwyt z drutu stalowego z powłoką epoksydową (HS10044H).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)