BAF131930102
Clavies® cover for biohazard bag holder
bench-top
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
autoclavable
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13193-0102
rozmiar
203x241 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nadająca się do mycia w zmywarce i autoklawie, wielokrotnego użytku pokrywa uchwytu na worek na odpady biologiczne 1228 otwiera się szybko i łatwo, naciskając wbudowaną klapkę zwalniającą - nie wymaga baterii! Pokrywa pasuje zarówno do średnich, jak i dużych rozmiarów uchwytów na worki na odpady biologiczne Clavies.
- Otwierana jednym dotknięciem; higieniczna, wielokrotnego użytku
- Może być zainstalowana w kilka sekund
- Poprawia higienę tych pojemników na odpady niebezpieczne biologicznie
- Środkowy panel pokrywy otwiera się do pozycji pionowej i odsłania duży otwór o wymiarach 20,3 x 24,1 cm (8 x 9 1/2 cala), przez który można wrzucać odpady.
Informacje prawne
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)