BAF131920002
SP Bel-Art® Biohazard disposal stand
to hold, 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
Synonim(y):
worek na odpady, worek na odpady biohaz, worki na odpady niebezpieczne biologicznie
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
to hold 24 x 30 in (61 x 76 cm) bag
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13192-0002
Wysokość
21.5 in. (546 mm)
215 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Mały uchwyt na worek jest idealny do użytku na stole warsztatowym
- Montaż zajmuje kilka minut i jest trwały
- Można myć w zmywarce i sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C (250°F)
- Używaj pokrywy wielokrotnego użytku F13192-0102 ze średnimi i dużymi uchwytami na worki Clavies Biohazard.
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)