Kluczowe dokumenty
BAF131930500
544 zestaw uchwytów do worków stacjonarnych
includes 1 bag holder, 1 cover & 100 bags
Synonim(y):
uchwyt torby
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13193-0500
Opis ogólny
Ekonomiczny i wygodny, ten stacjonarny system utylizacji jest idealny do zbierania końcówek pipet, probówek mikrowirówkowych itp. podczas codziennego użytkowania.
Cechy i korzyści
Ekonomiczny i wygodny, ten stacjonarny system utylizacji jest idealny do zbierania końcówek pipet, probówek mikrowirówkowych itp. podczas codziennego użytkowania.
  • Prostokątna rama z drutu stalowego utrzymuje polietylenowy worek o wymiarach 22 x 28 cm (8¹/₂ x 11"); pokryty łatwą do czyszczenia, trwałą, pomarańczową powłoką epoksydową.
  • Dopasowana plastikowa pokrywa z polipropylenu pomaga utrzymać torbę bezpiecznie na miejscu
  • Wielokrotnego użytku; może być czyszczony ręcznie lub w automatycznych zmywarkach; autoklawowalny
  • Pokrywa zapewnia zgodność z 29 CFR 1910.1030(d)(2)(xiii)(A), który wymaga pokrywy na każdym pojemniku używanym do przechowywania, transportu lub wysyłki odpadów niebezpiecznych biologicznie.
  • Zestaw zawiera 100 worków Bench Top Biohazard Bags (F13166-0000); może być również używany z workami autoklawowalnymi Clavies (H13182-0812)
Informacje prawne
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)