Key Documents
BAF131900100
Clavies® bag clips
autoclave safe
Synonim(y):
bag seal
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.35
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F13190-0100
Opis ogólny
Open and close the clip with one hand. After autoclaving, clip holds the processed bag closed for final disposal. The closed internal dimension of the clip is 7/16 in., suitable for autoclave bags from 12 x 24 in. to 19 x 23 in. Do not use with larger bags.
  • Holds filled autoclave bags closed during cycle
  • Clip permits bag to safely vent internal pressure during autoclaving
Informacje prawne
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2