Kluczowe dokumenty
Z514896
Kimax® high strength centrifuge tube
screw-thread w/ cap, capacity 15 mL
Synonim(y):
45600-15
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass Type 1
screw top cap
sterylność
non-sterile
Właściwości
RCF 13,100 × g
opakowanie
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble®
śr. zewn. × dł.
18 mm × 102 mm
pojemność
15 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tubes have been chemically strengthened to achieve a greater mechanical strength than standard borosilicate centrifuge tubes. These tubes can be centrifuged up to 13,100 RCF when used with an accessory rubber adapter sleeve in a 50 mL rotor cavity. They can withstand temperatures up to 300°C. Always discard the rubber adapter if a tube has broken in it.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z514896-6EA | 4061832902128 |
Z514950-1PAK | 4061832902173 |