Key Documents
Z308978
Quickfit® ground sleeve stirrer glands
shaft D 11 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
ST20/3
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit ST 20/3
dostępność
not available in USA and Canada
śr. wałka
11 mm
dopasowywanie
24 thread
Opis ogólny
Shaft that passes through screw thread adapterr in top of gland. Will operate at up to 700rpm and down to 0.1 torr. Cup shaped lubricant reservoir surrounds sleeve such that lubricant also acts as coolant.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)