Kluczowe dokumenty
SYNA793524
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 14/35, male joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware A793524, adapter tulei szklanej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
female joint: ST/NS14/35
male joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A793524
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery tulei umożliwiają kompaktowy montaż różnych połączeń.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)