Key Documents
SYNA792445
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 45/50
Synonim(y):
Synthware A792445, glass bushing adapter
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS45/50
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A792445
Opis ogólny
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)