Kluczowe dokumenty
SYNA792434
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 34/45
Synonim(y):
Synthware A792434, adapter tulei szklanej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS34/45
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A792434
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adaptery tulei umożliwiają kompaktowy montaż różnych połączeń.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)