Z277975
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments 9/2120
zakres pomiaru temperatury
−40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
Opis ogólny
- 1 3/8 in. dial
- °C/°F scales
- 5 in. stem
- SS construction
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z277975-1EA | 4061833335666 |