Kluczowe dokumenty
Z277940
Sigma-Aldrich
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
HB Instruments 9/4852
zakres pomiaru temperatury
-5-+50 °C, accuracy: 1 °F/C
rozmiar trzonu
8 in.
Opis ogólny
  • 2 in. dial
  • °C/°F scales
  • Recalibration adjustment feature
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)