BAB602150000
H-B® Durac® Thermometer
temperature -20 - 150 °C (0-300 F), Maximum Registering, calibration
About This Item
Kod UNSPSC:
41112213
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opis
usage autoclave thermometer
Właściwości
calibration
Maximum Registering
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art B60215-0000
zakres pomiaru temperatury
-20 - 150 °C (0-300 F)
Opis ogólny
Wytrzymały termometr bimetaliczny posiada wskaźnik maksymalnej rejestracji (czerwony), który jest przesuwany w górę przez wskaźnik pomiaru temperatury (czarny), aby wskazać najwyższą osiągniętą temperaturę i pozostaje tam do momentu ręcznego wyzerowania.
Cechy i korzyści
- Gwintowane złącze (1/4" NPT) wkręcane bezpośrednio do procesów in-line; może być używane do montażu termometru na dołączonym stojaku
- Wodoodporny i ciśnieniowy; wytrzymuje cykle autoklawu i posiada zdejmowany silikonowy rękaw ochronny, aby zapobiec kontaktowi wilgoci z tarczą
- Wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej 304 ze szklaną soczewką; odporny na ciśnienie, wysokie temperatury i rdzę
- Długość sondy: 50 mm (2")
Informacje prawne
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
H-B is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)